Tisk…
Vandrensningsanlæg, AQUAL
Dodavatel: Lokální dodavatel
A25S A27S A29S A25SM A27SM A29SM A25SL A27SL A29SL A25ML A27ML A29ML A25XL A27XL A29XL A35S A3520S A35SM A35SL A3520SM A3520SL A35XL A3520XL
VITUA25SEA 23080 CZK
VITUA25S VITUA27S VITUA29S VITUA25SM VITUA27SM VITUA29SM VITUA25SL VITUA27SL VITUA29SL VITUA25ML VITUA27ML VITUA29ML VITUA25XL VITUA27XL VITUA29XL VITUA35S VITUA3520S VITUA35SM VITUA35SL VITUA3520SM VITUA3520SL VITUA35XL VITUA3520XL
Vandrensningsanlæg, AQUAL
Systémy pro výrobu čisté vody Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní čisté (demi) vody, která se používá pro analytické i technické účely. Všechny typy přístrojů se skládají z filtrů, které slouží k odstranění hrubých a jemních mechanických nečistot a k dechloraci, a z reverzně osmotického modulu, který vodu zbavuje podstatné části rozpuštěných menerálních solí a ostatních příměsí minimálně na 96% vůči vstupní vodě.
U přístrojů typové řady začínající 3 (například 35) je v základním provedení jako dočišťovací stupeň použita ionoměničová pryskyřice 0,75 l. U této varianty je potřeba počítat s častější výměnouMore Product Information