Tisk…
Strojek na plnění tobolek
Dodavatel: Lokální dodavatel
6012 6030 6011 6031 6032 6033
VITU6012EA 13330 CZK
VITU6012 VITU6030 VITU6011 VITU6031 VITU6032 VITU6033
Strojek na plnění tobolek
Systémy pro klinickou diagnostiku Clinical Instruments
Strojek slouží k otevírání, plnění a uzavírání želatinových tobolek při individuální přípravě léčiv. Výměnné pracovní desky jsou z Akrylonu s atestem o fyziologické nezávadnosti. Kovové části strojku jsou mosazné s niklovou vrstvou.
  • Přilnavost ke stolu je zajištěno gumovými nožkami
  • Velikost kapslí: 00, 0, 1, 2
Zavaděč kapslí
Nakladač je navržen tak, aby pomohl a urychlil naložení 100 ks želatinových kapslí do plniče kapslí HEROS. Nakladač je vyroben z fyziologicky nezávadného materiálu a je plně omyvatelný. Rošty jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli,More Product Information