Tisk…

Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Cyanocobalamin (Vitamin B12) solution

Dodavatel: Merck

V-019-1ML
V-019-1MLEA 2610 CZK
V-019-1ML
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, Cyanocobalamin (Vitamin B12) solution
Standardy Standardy organické

  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08


Upozornení: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40ad568923d166b0a75ebcf6e3f57d5bd1923d2a&vid=40ad568923d166b0a75ebcf6e3f57d5bd1923d2a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Synonym(s) Vitamin B₁₂; Vitamin B₁₂; α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide; CN-Cbl; Cyanocob(III)alamin; Cyanocobalamin
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300
Čí. CAS 68-19-9
Molekulární hmotnost 1355,37
Popis rizikové třídy H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Bod vzplanutí 9,7 °C - Closed cup
Podmínky k odeslání WICE
Podmínky uskladnění –20 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR