Tisk…
Goggles, uvex 9305
Dodavatel: UVEX
9305.714
UVEX9305.714EA 1080 CZK
UVEX9305.714
Goggles, uvex 9305
Brýle bezpečnostní
Classic safety goggles with acetate lens.
  • Effective ventilation system
  • Adjustable textile headband
  • Mechanical strength: F –Low energy impact protection (45 m/s)
Certifikace: EN 166, EN 170