Tisk…

Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Dodavatel: US Biological
J7998-03J-BIOT
USBIJ7998-03J-BIOTEA 25170 CZK
USBIJ7998-03J-BIOT
Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Protilátky
Type: Primary
Antigen: JUN (jun proto-oncogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu JUN
Název antigenu jun proto-oncogene
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Biotin
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Izotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR