Tisk…

Anti-Interleukin 5 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H215]

Dodavatel: US Biological
I8427-03F
USBII8427-03FEA 14550 CZK
USBII8427-03F
Anti-Interleukin 5 Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H215]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: Interleukin 5
Clonality: monoclonal
Clone: 8H215
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu IL5
Název antigenu Interleukin 5
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení FAM (Carboxyfluorescein)
Klon 8H215
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Izotyp IgG1
Průtoková cytometrie Yes
Formulář liquid
Čištění purified by Protein G chromatography
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR