Tisk…

Anti-HLA Class 2 Antigen DR Rat Monoclonal Antibody [clone: 10D184]

Dodavatel: US Biological
H6099-96J
USBIH6099-96JEA 18800 CZK
USBIH6099-96J
Anti-HLA Class 2 Antigen DR Rat Monoclonal Antibody [clone: 10D184]
Protilátky
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:200;

Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DR
Clonality: monoclonal
Clone: 10D184
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable
Název antigenu HLA Class 2 Antigen DR
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 10D184
Reaktivita Human
Hostitel Rat
Izotyp IgG2a
Průtoková cytometrie Yes
Formulář liquid
Čištění purified by Protein G chromatography
Koncentrace ~1 mg/ml
Skladovací pufr PBS, 0,09% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR