Tisk…

Anti-GSK3B Rat Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H133]

Dodavatel: US Biological
G8170-50J1
USBIG8170-50J1EA 18630 CZK
USBIG8170-50J1
Anti-GSK3B Rat Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 8H133]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: GSK3B (glycogen synthase kinase 3 beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 8H133
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu GSK3B
Název antigenu Glycogen synthase kinase 3 beta
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení FAM (Carboxyfluorescein)
Klon 8H133
Reaktivita Human
Hostitel Rat
Izotyp IgG2a
Průtoková cytometrie Yes
Formulář liquid
Čištění purified by Protein G chromatography
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR