Tisk…

Anti-Neutrophils, blocking Rat Monoclonal Antibody [clone: Nimp-R14]

Dodavatel: US Biological
045083
USBI045083EA 13190 CZK
USBI045083
Anti-Neutrophils, blocking Rat Monoclonal Antibody [clone: Nimp-R14]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: Neutrophils, blocking
Clonality: Monoclonal
Clone: Nimp-R14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Objednat

Produktová specifikace

Název antigenu Neutrophils, blocking
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon Nimp-R14
Reaktivita
Hostitel Rat
Izotyp IgG2b
Imunochemie Yes
Průtoková cytometrie Yes
Formulář liquid
Koncentrace 1 mg/ml
Skladovací pufr PBS, 10% glycerol.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR