Tisk…

Anti-ZNF776 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Dodavatel: US Biological
044362-PE
USBI044362-PEEA 25170 CZK
USBI044362-PE
Anti-ZNF776 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Protilátky
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ZNF776 (zinc finger protein 776)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu ZNF776
Environmentally Preferable
Název antigenu zinc finger protein 776
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení PE (Phycoerythrin)
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Izotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitop N-terminal
Počet aminokyselin 40 to 68
Formulář liquid
Čištění purified by Protein A chromatography
Skladovací pufr PBS, pH 7,2
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Testované aplikace Fluoresence ELISA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR