Tisk…
Anti-TIMP1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 3F10F14]
Dodavatel: US Biological
031291-HRP
USBI031291-HRPEA 25170 CZK
USBI031291-HRP
Anti-TIMP1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 3F10F14]
Protilátky
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250; Immunofluorescence: 1:10-50; Immunochemistry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: TIMP1 (TIMP metallopeptidase inhibitor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F10F14
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu TIMP1
Název antigenu TIMP metallopeptidase inhibitor 1
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení HRP (Horseradish Peroxidase)
Klon 3F10F14
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Izotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImunoFluorescence Yes
Formulář liquid
Čištění purified by Protein G chromatography
Skladovací pufr PBS, pH 7,2
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice