Tisk…

Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B356]

Dodavatel: US Biological
030278
USBI030278EA 17830 CZK
USBI030278
Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B356]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: GSK3A (glycogen synthase kinase 3 alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B356
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu GSK3A
Environmentally Preferable
Název antigenu Glycogen synthase kinase 3 alpha
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 13B356
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Izotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Formát ascites
Skladovací pufr 0,03% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR