Tisk…
Příslušenství pro mrazničky, CryoMed™ a CryoPlus™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
4000566 4000320 4000385 4000701 4000702 4000705 4000706 4000386 4000303 4000700 4000707 185089 4000704 4000708 4000703 4000294 4000314 4000555
THBR4000566EA 6600 CZK
THBR4000566 HERA4000320 HERA4000385 HERA4000701 HERA4000702 HERA4000705 HERA4000706 HERA4000386 HERA4000303 HERA4000700 HERA4000707 HERA185089 HERA4000704 HERA4000708 HERA4000703 THBR4000294 THBR4000314 THBR4000555
Příslušenství pro mrazničky, CryoMed™ a CryoPlus™
Mrazáky Mrazáky kryogenní
Větší flexibilita pro vaše mrazicí aplikace s řízenou rychlostí se stojany Thermo Scientific™ pro mrazničku CryoMed™ s řízenou rychlostí. Zahrnuje sortiment třtiny, kanystrů, slámy a stojanů na lahvičky.
  • Termočlánkové senzory pro kryozkumavky, brčko a vzorky lahviček, včetně zástrčky
  • Záruka se v jednotlivých zemích liší, pro podrobnosti nás prosím kontaktujte
Provádějte aplikace zmrazování s řízenou rychlostí pomocí mrazničky s řízenou rychlostí a těchto lisů na zmrazování sáčků Thermo Scientific™ CryoMed™.
Zlepšete funkčnost Thermo Scientific™More Product Information