Tisk…

Šťavelan dvojsodný, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances

71804-25G
SUPL71804-25GEA 6110 CZK
SUPL71804-25G
Šťavelan dvojsodný, Supelco®
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
Bod tání: 250…270 °C
Hustota: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR