Tisk…

Akrylamid 40% vodný roztok, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

01697-500ML
SUPL01697-500MLEA 10540 CZK
SUPL01697-500ML
Akrylamid 40% vodný roztok, Supelco®
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
MDL Number: MFCD00008032
CAS číslo: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR