Tisk…

1-Octadecanol NF

Dodavatel: Spectrum Chemical

Synonyms: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol

ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 53620 CZK
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5
Bod varu: 336
Bod tání: 56…57 °C
Hustota: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002823
CAS číslo: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 90% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR