Tisk…

4-Chloro-3,5-xylenol USP

Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování

CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 CZK
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Chloro-3,5-xylenol USP
4-Chloro-3,5-xylenol

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Vzorec: C₈H₉ClO
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…116 °C
Hustota: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00002324
CAS číslo: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 98.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR