Tisk…

D-glukonát vápenatý, anhydrous, powder USP

Dodavatel: Spectrum Chemical

Synonyms: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt

C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 39220 CZK
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-glukonát vápenatý, anhydrous, powder USP
D-glukonát vápenatý

Form: Powder

Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Bod tání: 178 °C
MDL Number: MFCD00064209
CAS číslo: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR