Tisk…
Chlorid sodný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
Z123595-1EA
SIALZ123595-1EAEA 2200 CZK
SIALZ123595-1EA
Chlorid sodný, Supelco®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599