Tisk…

Triethylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA

M-Clarity™ quality level = MQ300

W424601-1KG W424601-20KG W424601-SAMPLE
SIALW424601-1KGEA 3290 CZK
SIALW424601-1KG SIALW424601-20KG SIALW424601-SAMPLE
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19
Bod varu: 90
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009051
CAS číslo: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR