Tisk…

Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

W276413-10KG-K W276413-1KG-K W276413-25KG-K W276413-SAMPLE
SIALW276413-10KG-KEA 10770 CZK
SIALW276413-10KG-K SIALW276413-1KG-K SIALW276413-25KG-K SIALW276413-SAMPLE
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002744
CAS číslo: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR