Tisk…

Eugenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole

M-Clarity™ quality level = MQ300

W246719-10KG-K W246719-1KG-K W246719-5KG-K
SIALW246719-10KG-KEA 27740 CZK
SIALW246719-10KG-K SIALW246719-1KG-K SIALW246719-5KG-K
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 255
Bod tání: ∼–10 °C
Hustota: 1.0652 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008654
CAS číslo: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR