Tisk…

Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

W222100-10KG-K W222100-1KG-K W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA 5680 CZK
SIALW222100-10KG-K SIALW222100-1KG-K SIALW222100-25KG-K
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 163,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002814
CAS číslo: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR