Tisk…
Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213519-100G-K W213519-1KG-K W213519-5KG-K
SIALW213519-100G-KEA 4300 CZK
SIALW213519-100G-K SIALW213519-1KG-K SIALW213519-5KG-K
Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Benzylacetát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008712
CAS číslo: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125