Tisk…

(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

T12653-2.5L T12653-500ML
SIALT12653-2.5LEA 3730 CZK
SIALT12653-2.5L SIALT12653-500ML
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –80 °C
Hustota: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005372
CAS číslo: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR