Tisk…

Chlorid draselný 0.075 mol/l (0.075 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Potassiumchloride

P9327-100ML
SIALP9327-100MLEA 472 CZK
SIALP9327-100ML
Chlorid draselný 0.075 mol/l (0.075 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR