Tisk…

3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

P8025-100ML-A P8025-25ML-A P8025-500ML-A
SIALP8025-100ML-AEA 2180 CZK
SIALP8025-100ML-A SIALP8025-25ML-A SIALP8025-500ML-A
3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 116 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004574
CAS číslo: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR