Tisk…

Propylbenzen, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

P52407-100ML P52407-25ML P52407-500ML
SIALP52407-100MLEA 1750 CZK
SIALP52407-100ML SIALP52407-25ML SIALP52407-500ML
Propylbenzen, Sigma-Aldrich®
Propylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009377
CAS číslo: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR