Tisk…

Propionan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

P1880-100G P1880-1KG P1880-500G
SIALP1880-100GEA 2580 CZK
SIALP1880-100G SIALP1880-1KG SIALP1880-500G
Propionan sodný, Sigma-Aldrich®
Propionan sodný
Vzorec: C₃H₅NaO₂
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002759
CAS číslo: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR