Tisk…

Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid

P0430-100G P0430-25G
SIALP0430-100GEA 5960 CZK
SIALP0430-100G SIALP0430-25G
Kyselina jodistá, Sigma-Aldrich®
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
MW: 227.94
Bod tání: 122
Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR