Tisk…

Oleát sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

O7501-10G O7501-1G O7501-250MG O7501-5G
SIALO7501-10GEA 40250 CZK
SIALO7501-10G SIALO7501-1G SIALO7501-250MG SIALO7501-5G
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Oleát sodný
Vzorec: C₁₈H₃₃NaO₂
Bod tání: 232…235 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004438
CAS číslo: 143-19-1
EINECS: 205-591-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR