Tisk…

n-Octacosane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: N-octacosane

M-Clarity™ quality level = MQ200

O504-25G
SIALO504-25GEA 1770 CZK
SIALO504-25G
n-Octacosane, Sigma-Aldrich®
n-Octacosane
Vzorec: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Bod varu: 432 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60…61 °C
Hustota: 0,8067 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009355
CAS číslo: 630-02-4
EINECS: 211-125-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR