Tisk…

Kyselina pelargonová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Nonanoic acid, Pelargonic Acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

N5502-100G N5502-25G
SIALN5502-100GEA 3090 CZK
SIALN5502-100G SIALN5502-25G
Kyselina pelargonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pelargonová
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24
Bod varu: 253
Bod tání: 12
Hustota: 0.9055
Bod vzplanutí: 133
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004433
CAS číslo: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07198

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR