Tisk…

Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

N4126-100G N4126-1KG N4126-500G N4126-5G
SIALN4126-100GEA 2190 CZK
SIALN4126-100G SIALN4126-1KG SIALN4126-500G SIALN4126-5G
Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006391
CAS číslo: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR