Tisk…

D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

M8429-100G M8429-1KG M8429-500G M8429-5KG
SIALM8429-100GEA 3880 CZK
SIALM8429-100G SIALM8429-1KG SIALM8429-500G SIALM8429-5KG
D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290…295 °C (4 hPa)
Bod tání: 164…169 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR