Tisk…
(R)-(-)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2209-25G
SIALM2209-25GEA 1660 CZK
SIALM2209-25G
(R)-(-)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS číslo: 611-71-2
EINECS: 210-276-6