Tisk…

jodoctan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt

M-Clarity™ quality level = MQ200

I2512-100G I2512-25G
SIALI2512-100GEA 19880 CZK
SIALI2512-100G SIALI2512-25G
jodoctan sodný, Sigma-Aldrich®
jodoctan sodný
Vzorec: C₂H₂INaO₂
MW: 207.93
Bod tání: 208…210 °C
Bod vzplanutí: 208
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002686
CAS číslo: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR