Tisk…

Izobutylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

I14150-100ML I14150-1L I14150-500ML I14150-5ML
SIALI14150-100MLEA 1170 CZK
SIALI14150-100ML SIALI14150-1L SIALI14150-500ML SIALI14150-5ML
Izobutylamin, Sigma-Aldrich®
Izobutylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,7344 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008146
CAS číslo: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05149

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR