Tisk…

3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

H52406-25G H52406-50G H52406-5G
SIALH52406-25GEA 2330 CZK
SIALH52406-25G SIALH52406-50G SIALH52406-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 208…210 °C (14 mmHg)
Bod tání: 126…129 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002778
CAS číslo: 501-97-3
EINECS: 207-931-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR