Tisk…

3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

H48409-100G H48409-25G
SIALH48409-100GEA 10080 CZK
SIALH48409-100G SIALH48409-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 234…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007110
CAS číslo: 619-14-7
EINECS: 210-580-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR