Tisk…

1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

H11696-25G H11696-500G H11696-100G H11696-1KG
SIALH11696-25GEA 707 CZK
SIALH11696-25G SIALH11696-500G SIALH11696-100G SIALH11696-1KG
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008243
CAS číslo: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR