Tisk…

Adiponitrile, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

D77001-100ML D77001-1L
SIALD77001-100MLEA 770 CZK
SIALD77001-100ML SIALD77001-1L
Adiponitrile, Sigma-Aldrich®
Adiponitrile
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001975
CAS číslo: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR