Tisk…

Kyselina diethylentriaminpentaoctová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

D6518-100G D6518-10G D6518-50G D6518-5G
SIALD6518-100GEA 31380 CZK
SIALD6518-100G SIALD6518-10G SIALD6518-50G SIALD6518-5G
Kyselina diethylentriaminpentaoctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Bod tání: 220…222 °C
Hustota: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004289
CAS číslo: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR