Tisk…

Uhlík aktivní, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal

M-Clarity™ quality level = MQ200

C9157-2.5KG C9157-500G
SIALC9157-2.5KGEA 18960 CZK
SIALC9157-2.5KG SIALC9157-500G
Uhlík aktivní, Sigma-Aldrich®
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR