Tisk…

Cykloheximid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

C1988-1G C1988-5G
SIALC1988-1GEA 8340 CZK
SIALC1988-1G SIALC1988-5G
Cykloheximid, Sigma-Aldrich®
Cykloheximid
Vzorec: C₁₅H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082346
CAS číslo: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR