Tisk…

2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

B84904-100G B84904-500G
SIALB84904-100GEA 1850 CZK
SIALB84904-100G SIALB84904-500G
2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®
2,3-butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004523
CAS číslo: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR