Tisk…

2-Bromo-4-chlorophenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

B62005-25G
SIALB62005-25GEA 1790 CZK
SIALB62005-25G
2-Bromo-4-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…33 °C
MDL Number: MFCD00002319
CAS číslo: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR