Tisk…

Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

B4007-100G-A B4007-500G-A
SIALB4007-100G-AEA 1290 CZK
SIALB4007-100G-A SIALB4007-500G-A
Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
Bod varu: 516 °C (1013 hPa)
Bod tání: 272 °C
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002471
CAS číslo: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR