Tisk…

o-Anisidin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline

M-Clarity™ quality level = MQ200

A88182-5G A88182-100G A88182-500G
SIALA88182-5GEA 451 CZK
SIALA88182-5G SIALA88182-100G SIALA88182-500G
o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
o-Anisidin
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007688
CAS číslo: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR