Tisk…

Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

A7824-100G A7824-1KG A7824-25G A7824-500G
SIALA7824-100GEA 6710 CZK
SIALA7824-100G SIALA7824-1KG SIALA7824-25G SIALA7824-500G
Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 6-aminokaprová
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127 °C
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008238
CAS číslo: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR